Learn More
Octacosan, 99+%
Artikelnummer. 10245320 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10245320 5 g Glasflasche 5 Gramm
10306680 25 g Glasflasche 25 Gramm
10403255 100 g Glasflasche 100 Gramm
13458338 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10245320 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 129270050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 630-02-4 | C28H58 | 394,77 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 630-02-4
Summenformel C28H58
Molekulargewicht (g/mol) 394.77
MDL-Nummer MFCD00009355
InChI-Schlüssel ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octacosane, n-octcosane, unii-vff49836p8, ch3-ch2 26-ch3, octacosane, analytical standard, ccris 680, octacosane, n, octacosane, heptacosane, methyl, n-octacosane 10g
PubChem CID 12408
ChEBI CHEBI:32943
IUPAC-Name Octacosan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octacosane
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 61.0°C to 64.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.8067g/mL
Siedepunkt 440.0°C
Flammpunkt 227°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)26CH3
Menge 5 g
Beilstein 01,I,71
Relative Dichte 0.8067
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, chloroform
Formelmasse 394.76
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Glänzende Flocken oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke