Learn More
Octa-O-acetyl D-(+)-Saccharose, TRC
Artikelnummer. 30417173
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30417173 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417173 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO2335005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sucrose Octaacetate
CAS 126-14-7
Summenformel C28 H38 O19
Menge 5 g
Synonym D-Saccharose Octaacetate
InChI-Formel InChI=1S/C28H38O19/c1-12(29)37-9-20-22(40-15(4)32)24(42-17(6)34)25(43-18(7)35)27(45-20)47-28(11-39-14(3)31)26(44-19(8)36)23(41-16(5)33)21(46-28)10-38-13(2)30/h20-27H,9-11H2,1-8H3/t20-,21-,22-,23-,24+,25-,26+,27-,28+/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(COC(=O)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC-Name [(2 R,3 R,4 S,5 R,6 R)-3,4,5 -triacetyloxy-6 -[(2 S,3,4 R,5 R)-3,4 -Diacetyloxy-2,5 -bis(acetyloxymethyl)oxolan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 678.59
Formelmasse 678.2007