missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OCT6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 18997-1-AP-20UL

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16838814

  • 131.19 CHF / 20 Mikroliter

Verfügbar ab: 28-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

This antibody is specific to OCT6.

POU3F1 is a member of the POU domain family of proteins, and regulates events during neurogenesis and myelination.
Spezifikation

Spezifikation

OCT6
Polyclonal
Unconjugated
POU3F1
Oct 6, Oct6, Octamer binding protein 6, OTF 6, OTF6, POU class 3 homeobox 1, POU3F1, SCIP
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
18991, 192110, 5453
Antibody
IgG
Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P20267, P21952, Q03052
Pou3f1
Peptide
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote