missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oclacitinib, TRC

Artikelnummer. 30005882
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005882 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005882 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO17000010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 1208319-26-9
Summenformel C15H23N5O2S
Molekulargewicht (g/mol) 337.44
Synonym trans-N-Methyl-4-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)cyclohexanemethanesulfonamide, JAKi, PF 03394197
IUPAC-Name N-Methyl-1-[4-[Methyl(7H-Pyrrolo[2,3-d]Pyrimidin-4-yl)Aminocyclohexyl]Methansulfonamid
SMILES CNS(=O)(=O)C[C@H]1CC[C@@H](CC1)N(C)C2=NC=NC3=C2C=CN3

Specifications

Chemischer Name oder Material Oclacitinib
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H23N5O2S/c1-16-23(21,22)9-11-3-5-12(6-4-11)20(2)15-13-7-8-17-14(13)18-10-19-15/h7-8,10-12,16H,3-6,9H2,1-2H3,(H,17,18,19)/t11-,12-
Formelmasse 337.1572
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.