Learn More
Oclacitinib maleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488437
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16488437 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16488437 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13577A5mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Oclacitinib maleate (PF-03394197 maleate) is a novel JAK inhibitor. Oclacitinib maleate (PF-03394197 maleate) is most potent at inhibiting JAK1 (IC50=10 nM).
Oclacitinib maleate (PF-03394197 maleate) is a novel JAK inhibitor. Oclacitinib maleate (PF-03394197 maleate) is most potent at inhibiting JAK1 (IC50=10 nM).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oclacitinib maleate
CAS 1640292-55-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H27N5O6S
Menge 5 mg
Synonym PF-03394197 maleate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (551.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (11.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C[C@H]1CC[C@H](N(C)C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)CC1)(NC)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 453.51
Formelmasse 453.51
Reinheit (%) 99.3%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation