Learn More
Invitrogen™ Ochratoxin A Monoclonal Antibody (2A4)
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA549666
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Antibody tested in indirect ELISA.
Spezifikation
| Ochratoxin A | |
| Monoclonal | |
| 13 mg/mL | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 | |
| Conjugate of OTA hapten and KLH. | |
| 200 μg | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| ELISA, Immunohistochemistry, Lateral Flow, SDS-Page | |
| 2A4 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Protein G | |
| RUO | |
| Fungi | |
| Antibody | |
| IgG |