Learn More
Ansell™ Oceanic™ Mittelschwere blaue Handschuhe der Serie 48-913 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Gestrickter Aufbau
- Einlage aus Baumwolljersey
- 3/4-Tauchbeschichtung
- Sicherheitsbündchen
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Nitril |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, EN 388:4111 |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Blue |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Cotton |
| Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
| Mehr anzeigen |