Learn More
Agilent BioTek Objektive für Multifunktions-Bildgebungslesegeräte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16562072 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Objektiv 10x, NA: .30
Objektiv 2,5x (2,25x eff.), NA: .12
Objektiv 2,5x (2,25x eff.), NA: 07
Objektiv 20x, NA: .45
Objektiv 40x, NA: .6
Objektiv 4x, NA: .13
Objektiv 60x, NA: .7
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16562072
Marke: Agilent BioTek 1220549
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Verwendung mit Bildgebungs-Multimode-Lesegeräten.
Zur Verwendung mit Multimode-Mikroskopen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Objektiv 2,5x (2,25x eff.), NA: 07
Zur Verwendung mit (Geräte) Cytation 3 Multimode-Zellmikroskop
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nur für den Einsatz im blauen und grünen Emissionsbereich. Nicht kompatibel mit roten Emissionsfilterwürfeln.