Learn More
Agilent BioTek Objektive für Multifunktions-Bildgebungslesegeräte
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Objektiv 10x, NA: .30
Objektiv 2,5x (2,25x eff.), NA: .12
Objektiv 2,5x (2,25x eff.), NA: 07
Objektiv 20x, NA: .45
Objektiv 40x, NA: .6
Objektiv 4x, NA: .13
Objektiv 60x, NA: .7
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Sie haben die Auswahl an Objektiven für eine Bildgebung von 2,5x bis 60x.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Objektiv 2,5x (2,25x eff.), NA: .12 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Multifunktionslesegerät für die Bildgebung |