Learn More
Zeiss™ Objektiv Plan Achromat
Artikelnummer. 11834584
Click to view available options
Typ:
Objektiv plan-achromatisch 10X / 0,25 Ph1
Objektiv plan-achromatisch 20X/0,40
Objektiv plan-achromatisch 4X/0,10
Vergrößerungsleistung:
10X
20X.
Gehäuse 4x
Beschreibung:
WD:0,9mm
WD:12mm
WD:4,4mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11834584
Marke: Zeiss™ 4155001600001
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Entwickelt für die Verwendung mit Carl Zeis Primo-Mikroskopen
  • Objektiv Plan-Achromat 20x/0.40 für Primo (WD: 0.90 mm)
  • Objektiv Plan-Achromat 10x/0.25 Ph1 für Primo (WD: 4.4 mm)
  • Objektiv Plan-Achromat 4x/0.10 für Primo (WD: 12.0 mm)
Spezifikation
Typ Objektiv plan-achromatisch 4X/0,10
Beschreibung WD:12mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Primo
Vergrößerungsleistung Gehäuse 4x
Menge Je 1