Learn More
Zeiss™ Objektiv-Plan
Artikelnummer. 13469166
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Objektiv-Plan S
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
13469166 Objektiv-Plan S 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13469166 Lieferant Zeiss™ Lieferanten-Nr. 4352000000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1870.00 CHF
    1366.67 CHF / 1 Stück
    Sparen 503.33 CHF
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Machen Sie sich die langjährige Erfahrung von Zeiss bei der Herstellung von erstklassiger Optik zunutze, um die für Ihre Anwendung spezifischen Objektive zu finden.
Kompatible Mikroskope
  • SteREO Discovery.V12
  • Stereo Discoverer.V 20
  • Stereo Discoverer.V 8
  • Stereo-Lumar.V12
Spezifikation
Typ Objektiv-Plan S
Fokusabstand 81 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zeiss Mikroskope
Vergrößerungsleistung 1.0X.
Menge Je 1