Learn More
Zeiss™ Objektiv LD „A-Plan“
Entwickelt für Routineuntersuchungen. A-Plan-Ziele eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.
Marke: Zeiss™ 4212619916
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Diese Objektivklasse stellt sowohl bei Routine- als auch bei Forschungsaufgaben eine gute Alternative zu Achroplan Objektiven dar.
- A-Plan Objektive zeichnen sich durch hohe Kontrastfähigkeit aus und lassen sich mit Okularen mit einem Sichtfeld bis zu 23 mm einsetzen.
- Sie ermöglichen kontrastierende Methoden von Hellfeld bis Phasenkontrast.
- Bei Anregungswellenlängen innerhalb des sichtbaren Spektrums können sie für Epifluoreszenzarbeiten verwendet werden.
Spezifikation
LD A-Planobjektiv | |
2 mm | |
40X | |
1 Ea. |