Learn More
Zeiss™ Objektiv LD „A-Plan“
Entwickelt für Routineuntersuchungen. A-Plan-Ziele eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.
Brand: Zeiss™ 4212619910
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Description
- Diese Objektivklasse stellt sowohl bei Routine- als auch bei Forschungsaufgaben eine gute Alternative zu Achroplan Objektiven dar.
- A-Plan Objektive zeichnen sich durch hohe Kontrastfähigkeit aus und lassen sich mit Okularen mit einem Sichtfeld bis zu 23 mm einsetzen.
- Sie ermöglichen kontrastierende Methoden von Hellfeld bis Phasenkontrast.
- Bei Anregungswellenlängen innerhalb des sichtbaren Spektrums können sie für Epifluoreszenzarbeiten verwendet werden.
Specifications
LD A-Planobjektiv | |
3,1 mm | |
32X. | |
Je 1 |