Learn More
Motic™ Achromatisches Planobjektiv CCIS EC-H PL für BA410
Artikelnummer. p-8543033
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
10X
2X
Gehäuse 100X
Gehäuse 40X
Gehäuse 4X
Gehäuse 60X
Beschreibung:
Nicht zutreffend:0,05, WD:7,2mm
Nicht zutreffend:0,1, WD:15,9mm
Nicht zutreffend:0,25, WD:17,4mm
Nicht zutreffend:0,65/S, WD:0,5mm
Nicht zutreffend:0,80/S, WD:0,35mm
Nicht zutreffend:1,25/S-Oil, WD:0,15mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15405292
Marke: Motic™ 1101001401801
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unendlich farbkorrigiertes Objektiv mit mehrfach beschichtetem Glas für verbesserten Kontrast. Motic™ CCIS Plan-achromatisches EC-H PL Objektiv für BA410 korrigiert Bildfeldwölbungen, sphärische Aberration und chromatische Aberration.
  • Geeignet für Standmikroskope der Serie BA410.
  • Farbkorrigiertes Infinity-System
  • Verbesserter Kontrast
  • Korrektur der Feldkrümmung.
  • Chromatische Aberrationskorrektur für 2 Farben.
  • Sphärische Korrektur für 1 Farbe.
Spezifikation
Typ Objektiv
Beschreibung Nicht zutreffend:0,65/S, WD:0,5mm
Zur Verwendung mit (Geräte) BA410E Mikroskope
Vergrößerungsleistung Gehäuse 40X