Learn More
Motic™ Achromatisches Objektiv 60x/0.85/S
Codice prodotto. 15425092
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
Gehäuse 60X
Dimensione della confezione:
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15425092
Marca: Motic™ 1101001701171
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Korrigiert chromatische Aberrationen von 2 Farben. Das Motic™ achromatische Objektiv 60x/0.85/S ist sphärisch um eine Farbe korrigiert.
  • Achromatisch.
  • Chromatische Aberrationskorrektur für 2 Farben.
  • Sphärische Korrektur für 1 Farbe.
Specifica
Typ Achromatisches Objektiv
Beschreibung Nicht zutreffend:0,85/S
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskope SFC-100, DM-111, F-1110
Vergrößerungsleistung Gehäuse 60X
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato