Learn More
Motic™ Achromatisches Objektiv 60x/0.85/S
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
Gehäuse 60X
Dimensione della confezione:
1 Stück
Descrizione
- Achromatisch.
- Chromatische Aberrationskorrektur für 2 Farben.
- Sphärische Korrektur für 1 Farbe.
Specifica
Specifica
| Typ | Achromatisches Objektiv |
| Beschreibung | Nicht zutreffend:0,85/S |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskope SFC-100, DM-111, F-1110 |
| Vergrößerungsleistung | Gehäuse 60X |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto