Learn More
Zeiss™ Objektiv Achromat S
Produktkod. 13562330
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Vergrößerungsleistung:
0.63X.
1.5X.
3X.
Fokusabstand:
28 mm
107 mm
236 mm
Förpackningsstorlek:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vergrößerungsleistung Fokusabstand Förpackningsstorlek
13562330 3X. 236 mm 1 Stück
13459166 3X. 236 mm 1 Stück
11875123 0.63X. 107 mm 1 Stück
11885123 1.5X. 28 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 13562330 Leverantör Zeiss™ Leverantörsnummer 4352149901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00 CHF
    388.98 CHF / 1 Stück
    Sparen 223.02 CHF
    36% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Machen Sie sich die langjährige Erfahrung von Zeiss bei der Herstellung von erstklassiger Optik zunutze, um die für Ihre Anwendung spezifischen Objektive zu finden.
Kompatible Mikroskope
  • SteREO Discovery.V12
  • Stereo Discoverer.V 20
  • Stereo Discoverer.V 8
Specifikationer
Typ Objektiv Achromat S
Fokusabstand 236 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zeiss Mikroskope
Vergrößerungsleistung 3X.
Menge Je 1
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.