missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Objektiv LD „A-Plan“

Entwickelt für Routineuntersuchungen. A-Plan-Ziele eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.

Marke:  Zeiss™ 4210909902

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12113921

  • 1680.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Diese Objektivklasse stellt sowohl bei Routine- als auch bei Forschungsaufgaben eine gute Alternative zu Achroplan Objektiven dar.
  • A-Plan Objektive zeichnen sich durch hohe Kontrastfähigkeit aus und lassen sich mit Okularen mit einem Sichtfeld bis zu 23 mm einsetzen.
  • Sie ermöglichen kontrastierende Methoden von Hellfeld bis Phasenkontrast.
  • Bei Anregungswellenlängen innerhalb des sichtbaren Spektrums können sie für Epifluoreszenzarbeiten verwendet werden.
Spezifikation

Spezifikation

LD A-Planobjektiv
0,22 mm
Gehäuse 100X
A-Planobjektiv 100x/1,25 Oil M27
Immersol 518 N, Öler 20 ml
Je 1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote