Learn More
Carl Zeiss™ Objektiv A Achromat
Click to view available options
Typ:
M27
M27, 23 mm Sichtfeld
Objektiv A
PH2 M27
Ph1 M27
Öl PH3 M27
Vergrößerungsleistung:
100X.
10X
Gehäuse 2.5X
Gehäuse 20X
Gehäuse 40X
Gehäuse 5X
Numerische Apertur:
0,06 m
0,12 mm
0,25 mm
0,45 mm
0,65 mm
1,25 mm
Unit Size:
1 Stück
Description
- Diese Objektivklasse stellt sowohl bei Routine- als auch bei Forschungsaufgaben eine gute Alternative zu Achroplan Objektiven dar
- Für Kontrastverfahren vom Hellfeld- bis zum Phasenkontrast und für Anregungswellenlängen im sichtbaren Bereich
- Kann für Epifluoreszenz-Aufgaben verwendet werden
Specifications
Specifications
| Typ | Öl PH3 M27 |
| Beschreibung | Numerische Apertur: 1,25 mm; Öl PH3 M27 |
| Vergrößerungsleistung | 100X. |
| Numerische Apertur | 1,25 mm |
| Menge | Je 1 |