Learn More
Carl Zeiss™ Objektiv A Achromat
Diese Universalobjektive eignen sich für den routinemäßigen Einsatz in der Forschung. Das Zeiss™ A-Plan Objektiv zeichnet sich durch hohe Kontrastfähigkeit aus und kann mit Okularen mit einem Sichtfeld bis 23 mm eingesetzt werden.
Marke: Carl Zeiss™ 421030-9900-000
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Diese Objektivklasse stellt sowohl bei Routine- als auch bei Forschungsaufgaben eine gute Alternative zu Achroplan Objektiven dar
- Für Kontrastverfahren vom Hellfeld- bis zum Phasenkontrast und für Anregungswellenlängen im sichtbaren Bereich
- Kann für Epifluoreszenz-Aufgaben verwendet werden
Spezifikation
M27 | |
Numerische Apertur:0,12 mm | |
Gehäuse 5X | |
Je 1 |