Learn More
Zeiss™ Objektiv
Artikelnummer. 12857672
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
LD A-Planobjektiv /0,65 M27
Objektiv N-Achroplan 5x/0.15 Ph1 M27
Vergrößerungsleistung:
5X.
63X
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Vergrößerungsleistung Packungsgröße
12857672 LD A-Planobjektiv /0,65 M27 63X 1 Stück
11835163 Objektiv N-Achroplan 5x/0.15 Ph1 M27 5X. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12857672 Lieferant Zeiss™ Lieferanten-Nr. 4212809900000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 CHF
    1590.45 CHF / 1 Stück
    Sparen 519.55 CHF
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für Zeiss Mikroskope
Für die Verwendung in einer Vielzahl an Anwendungen
Spezifikation
Typ LD A-Planobjektiv /0,65 M27
Beschreibung Numerical Aperture: 0.65
Fokusabstand 1.8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Axio Observer and Axio Vert Microscopes
Vergrößerungsleistung 63X
Menge Je 1