missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ OBFC1 Recombinant Protein

Marke:  Abnova™ H00079991-P01.25ug

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16134703

  • 552.00 CHF / 25 Mikrogramm

Verfügbar ab: 03-05-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Spezifikation

AAH17400
Solution
79991
OBFC1 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
OBFC1
Human
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
66.6
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MQPGSSRCEEETPSLLWGLDPVFLAFAKLYIRDILDMKESRQVPGVFLYNGHPIKQVDVLGTVIGVRERDAFYSYGVDDSTGVINCICWKKLNTESVSAAPSAARELSLTSQLKKLQETIEQKTKIEIGDTIRVRGSIRTYREEREIHATAYYKVDDPVWNIQIARMLELPTIYRKVYDQPFHSSALEKEEALSNPGALDLPSLTSLLSEKAKEFLMENRVQSFYQQELEMVESLLSLANQPVIHSACSDQVNFKKDTTSKAIHSIFKNAIQLLQEKGLVFQKDDGFDNLYYVTREDKDLHRKIHRIIQQDCQKPNHMEKGCHFLHILACARLSIRPGLSEAVLQQVLELLEDQSDIVSTMEHYYTAF
AAF-44/FLJ22559/RP11-541N10.2/RPA-32/bA541N10.2
OBFC1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote