Learn More
Oakton™ pH 700, CON 700, pH-CON 700 Tischmessgeräte für pH/Leitfähigkeit
Kompaktes, platzsparendes Design mit einem größeren, leicht ablesbaren Display
Marke:  Oakton™ 35419-10
Additional Details : Gewicht : 1.76000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15160033
  • 1180.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kompaktes, platzsparendes Design mit einem größeren, leicht ablesbaren Display
  • Niedrige Kosten und hohe Leistungsfähigkeit
  • Große Doppelanzeige
  • Integrierte Speicherfunktion
  • Haltefunktion
  • Integrierte Speicherfunktion
  • Erhältlich mit integriertem Elektrodenstativ
  • Manueller oder automatischer Temperaturausgleich
Hinweis: Kat.- Nein. 13-620-461 wird nicht mit einer Sonde geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
±0.2 innerhalb von 199.9 mV, ±2 über 200 mV
5
LCD
±2000 mV
0,01
Misst pH, mV und Temperatur (C oder F)
ATC
±0.1 von 199.9 mV, ±1 über 200 mV
Automatisch oder manuell von 0° bis 100 °C
0.1 °C
120/240 V
±0,01
100
pH, Leitfähigkeit, Conductivity
0 bis 14
0 °C bis 100 °C
Messgerät, pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma, Temperatursonde, Elektrodenständer, Universalnetzteil/Adapter
pH700
±0.3 °C
32 °F bis 212 °F
3 Jahre