Learn More
O-Xylylendibromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
1,2-Bis(bromomethyl)benzene is used in the synthesis of isothioureas involved in the inhibition of human nitric oxide synthases. Also used in the synthesis of tridentate carbene ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Bis(Bromomethyl)benzol wird bei der Synthese von Isothioharnstoffen verwendet, die an der Hemmung menschlicher Stickoxid-Synthasen beteiligt sind. Auch bei der Synthese von Tridentat-Carben-Liganden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol, nahezu transparent, und in Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
1,2-Bis(Bromomethyl)benzol wird bei der Synthese von Isothioharnstoffen verwendet, die an der Hemmung menschlicher Stickoxid-Synthasen beteiligt sind. Auch bei der Synthese von Tridentat-Carben-Liganden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol, nahezu transparent, und in Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | o-Xylylene dibromide |
Schmelzpunkt | 92°C to 96°C |
Dichte | 1.96 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 637159 |
Formelmasse | 263.96 |
Reinheit (%) | 97% |