Learn More
o-Xylol, Reagenzklasse, ≥ 98.0 %, Honeywell
Catalog Number p-7112078
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
18 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
95-47-6
C8H10
106.17
MFCD00008519
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
o-Xylol, 1,2-Dimethylbenzol, Ortho-Xylol, O-Methyltoluol, O-Dimethylbenzol, 2-Xylol, 3,4-Xylol, Benzol, 1,2-Dimethyl, o-Xylole, o-xylenes
7237
CHEBI:28063
1,2-Xylol
CC1=CC=CC=C1C
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
95-47-6
C8H10
106.17
MFCD00008519
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
o-Xylol, 1,2-Dimethylbenzol, Ortho-Xylol, O-Methyltoluol, O-Dimethylbenzol, 2-Xylol, 3,4-Xylol, Benzol, 1,2-Dimethyl, o-Xylole, o-xylenes
7237
CHEBI:28063
1,2-Xylol
CC1=CC=CC=C1C
Reagenzgütegrad, ≥98.0 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material o-Xylol
Schmelzpunkt -26 bis -23 °C (Lit.)
Namenshinweis Reagenzgütegrad, ≥98.0 %
CAS Max. % 100.0000%
Strukturformel C6H5CF3
UN-Nummer UN1307
Beilstein 1815558
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) >98%
Güte Reagenz
Dichte 0.879 g/ml bei 20 °C (Lit.)
Siedepunkt 143 °C bis 145 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt 30 °C
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 16 mmHg (37.7 °C), 0.1 atm (21.1 °C), 7 mmHg (20 °C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: o-xylene