Learn More
o-Xylene, ≥99,0 % (GC), Solstice
Artikelnummer. 15687550
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15687550 1 l Glasflasche 1 Liter
15607560 250 ml Glasflasche 250 Milliliter
15697550 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15687550 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 956621L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00 CHF
    162.35 CHF / 1 Liter
    Sparen 14.65 CHF
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106.17 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-47-6
Summenformel C8H10
Molekulargewicht (g/mol) 106.17
MDL-Nummer MFCD00008519
InChI-Schlüssel CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-Xylol, 1,2-Dimethylbenzol, Ortho-Xylol, O-Methyltoluol, O-Dimethylbenzol, 2-Xylol, 3,4-Xylol, Benzol, 1,2-Dimethyl, o-Xylole, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
IUPAC-Name 1,2-Xylen
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Xylol
Schmelzpunkt -25 °C
Namenshinweis 1,2-Dimethylbenzol
Aussehen Farblos
Dichte 0,879 g/ml bei 20 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt 31 °C (87,8 °F)
Zündpunkt 867 °F
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.505
Strukturformel C6H4(CH3)2
Dampfdruck 0,1 atm (21,1 °C), 7 mmHg (20 °C), 16 mmHg (37,7 °C)
UN-Nummer UN1307
Beilstein 1815558
Siedepunkt 143 °C bis 145 °C
Formelmasse 106,17 g/mol
Reinheit (%) ≥99,0 % (GC)
Güte Not Available
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Xylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: o-xylene