Learn More
o-Tolylaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | o-Tolualdehyde |
| CAS | 529-20-4 |
| Summenformel | C8 H8 O |
| Menge | 50 g |
| Synonym | Benzaldehyde','2-methyl-, o-Tolualdehyde (8CI), 2-Methylbenzaldehyde, 2-Formyltoluene, 2-Tolualdehyde, NSC 103152, o-Methylbenzaldehyde, o-Toluic aldehyde, o-Tolylaldehyde, o-Tolualdehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1C=O |
| IUPAC-Name | 2-Methylbenzaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 120.15 |
| Formelmasse | 120.0575 |