Learn More
o-Tolylaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30454697
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454697 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454697 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT53668510G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Tolualdehyde
CAS 529-20-4
Summenformel C8 H8 O
Menge 10 g
Synonym Benzaldehyde','2-methyl-, o-Tolualdehyde (8CI), 2-Methylbenzaldehyde, 2-Formyltoluene, 2-Tolualdehyde, NSC 103152, o-Methylbenzaldehyde, o-Toluic aldehyde, o-Tolylaldehyde, o-Tolualdehyde
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-6H,1H3
SMILES Cc1ccccc1C=O
IUPAC-Name 2-Methylbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
Formelmasse 120.0575