Learn More
o-Tolylacetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15497767
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15497767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H37418.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10166-09-3
Summenformel C9H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
MDL-Nummer MFCD03424714
InChI-Schlüssel FKMIBYMTHOJWCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolyl-acetyl chloride, o-tolylacetyl chloride, 2-2-methylphenyl acetyl chloride, o-methylphenylacetyl chloride, 2-methylphenylacetyl chloride, 2-methylbenzeneacetyl chloride, 2-methylphenyl acetyl chloride, 2-methylphenylacetic acid chloride
PubChem CID 2760632
IUPAC-Name 2-(2-Methylphenyl)acetylchlorid
SMILES CC1=CC=CC=C1CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Tolylacetyl chloride
Farbe Rosa
Siedepunkt 84°C (1.5 mmHg)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 168.62
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig