Learn More
o-Tolylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499877 5 g 5 Gramm
11409887 25 g 25 Gramm
11419887 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22845.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.11 CHF
    55.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 6.46 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 614-69-7 | C8H7NS | 149.211 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-69-7
Summenformel C8H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 149.211
MDL-Nummer MFCD00004802
InChI-Schlüssel JYKYYPPZLPVIBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylphenyl isothiocyanate, o-tolyl isothiocyanate, 2-tolyl isothiocyanate, o-tolylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methyl, 1-isothiocyanato-2-methyl-benzene, 2-methylphenylisothiocyanate, isothiocyanic acid o-tolyl ester, isothiocyanic acid, o-tolyl ester, 2-methylbenzenisothiocyanate
PubChem CID 69195
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-2-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=CC=C1N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Tolyl isothiocyanate
Dichte 1.115
Siedepunkt 239°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.6361
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 878487
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 149.22
Reinheit (%) 98%