Learn More
O-Tolylisocyanat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10697241 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10697241 25 g Glasflasche 25 Gramm
10492825 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10697241 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 292220250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 614-68-6 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-68-6
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00002009
InChI-Schlüssel VAYMIYBJLRRIFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolyl isocyanate, 2-methylphenyl isocyanate, 2-tolyl isocyanate, o-methylphenyl isocyanate, o-toluene isocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-methyl, 2-methylphenylisocyanate, tolyl isocyanate, isocyanic acid, o-tolyl ester, o-tolylisocyanate
PubChem CID 69194
ChEBI CHEBI:60099
IUPAC-Name 1-Isocyanato-2-methylbenzol
SMILES CC1=CC=CC=C1N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Tolyl isocyanate
Namenshinweis 99+%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0740g/mL
Siedepunkt 185°C
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4NCO
Brechungsindex 1.5335 to 1.5355
Menge 25 g
Beilstein 12, 812
Relative Dichte 1.074
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit