missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

o-Tolylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7045858
25.61 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
614-68-6
C8H7NO
133.15
MFCD00002009
VAYMIYBJLRRIFR-UHFFFAOYSA-N
o-tolyl isocyanate, 2-methylphenyl isocyanate, 2-tolyl isocyanate, o-methylphenyl isocyanate, o-toluene isocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-methyl, 2-methylphenylisocyanate, tolyl isocyanate, isocyanic acid, o-tolyl ester, o-tolylisocyanate
69194
CHEBI:60099
1-isocyanato-2-methylbenzene
CC1=CC=CC=C1N=C=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
614-68-6
C8H7NO
133.15
MFCD00002009
VAYMIYBJLRRIFR-UHFFFAOYSA-N
o-tolyl isocyanate, 2-methylphenyl isocyanate, 2-tolyl isocyanate, o-methylphenyl isocyanate, o-toluene isocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-methyl, 2-methylphenylisocyanate, tolyl isocyanate, isocyanic acid, o-tolyl ester, o-tolylisocyanate
69194
CHEBI:60099
1-isocyanato-2-methylbenzene
CC1=CC=CC=C1N=C=O

o-Tolyl isocyanate is used as plastic additives and as heat treatment salt formulations for metals.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
O-Tolylisocyanat wird als Kunststoffadditive und als Wärmebehandlungssalz-Rezepturen für Metalle verwendet.

Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material o-Tolyl isocyanate
Dichte 1.074
Siedepunkt 186°C
Flammpunkt 92°C (197°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5345
Menge 5 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 507985
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'