Learn More
o-Tolylcyanid, TRC
Artikelnummer. 30455413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455413 1 g 1 Gramm
30453973 50 g 50 Gramm
30455309 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455413 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT5366051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 529-19-1
Summenformel C8 H7 N
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Synonym Benzonitrile, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylbenzonitrile (ACI), o-Tolunitrile (8CI), 1-Cyano-2-methylbenzene, 2-Cyanotoluene, 2-Methylbenzenecarbonitrile, 2-Tolunitrile, 2-Tolyl cyanide, NSC 66549, o-Cyanotoluene, o-Methylbenzonitrile, o-Toluenecarbonitrile, o-Tolyl cyanide
IUPAC-Name 2-Methylbenzonitril
SMILES Cc1ccccc1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Tolyl Cyanide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H7N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,1H3
Formelmasse 117.0578