Learn More
o-Toluidine Chloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-methylbenzenamine hydrochloride |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H9N.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;/h2-5H,8H2,1H3;1H |
| Formelmasse | 143.0502 |