Learn More
o-Toluylsäure, 98+%
Artikelnummer. 10563111 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10563111 5 g Glasflasche 5 Gramm
10224810 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10336880 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10563111 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 139040050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118-90-1 | C₈H₈O₂| 136,15 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-90-1
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00002477
InChI-Schlüssel ZWLPBLYKEWSWPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluic acid, o-toluylic acid, orthotoluic acid, 2-toluic acid, toluic acid, benzoic acid, 2-methyl, o-methylbenzoic acid, 2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, methyl, o-toluate
PubChem CID 8373
ChEBI CHEBI:36632
IUPAC-Name 2-methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Toluic acid
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 103°C to 105°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.06
Siedepunkt 258°C to 259°C
Flammpunkt 148°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4CO2H
Menge 5 g
Beilstein 09, 462
Merck Index 14, 9535
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form nadelähnlicher kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Toluic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke