missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

o-Toluensulfonamid, TRC

Artikelnummer. 17932475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17932475 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17932475 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT5358805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 88-19-7
Summenformel C7 H9 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 171.22
Synonym 2-Methylbenzenesulfonamide, o-Toluenesulfonamide, 2-Methylphenylsulfonamide, 2-Tolylsulfonamide, NSC 2185, Toluene-2-sulfonamide, o-Methylbenzenesulfonamide
IUPAC-Name 2-Methylbenzolsulfonamid
SMILES Cc1ccccc1S(=O)(=O)N

Specifications

Chemischer Name oder Material Toluene-2-sulfonamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-4-2-3-5-7(6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Formelmasse 171.0354
Reinheit (%) >95%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.