Learn More
O-Tolualdehyd, 98 %, stab. mit 0.1 % Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
O-Tolualdehyd wurde bei der Bestimmung von Alkenal-2,4-Dinitrophenylhydrazonen durch HPLC durch Zugabe von Phosphorsäure verwendet. Es produziert, um ein einzelnes Diastereomer des Tetrahydronaphthalin-Derivats unter UV-Bestrahlung zu ergeben.
Löslichkeit
Löslich in Tetrachlorkohlenstoff, Ethanol, Ethylether, Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Luft und Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | o-Tolualdehyde |
| Namenshinweis | Stabilized with 0.1% hydroquinone |
| Schmelzpunkt | -35°C |
| Dichte | 1.037 |
| Siedepunkt | 199°C to 200°C |
| Flammpunkt | 67°C (152°F) |
| Geruch | Almond-like |
| Brechungsindex | 1.547 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 605841 |
| Mehr anzeigen |