Learn More
O-Tolualdehyd, 98 %, stab. mit 0.1 % Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409462
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11409462 25 g 25 Gramm
11419462 100 g 100 Gramm
11429462 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409462 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10172.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 529-20-4 | C8H8O | 120.151 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
O-Tolualdehyd wurde bei der Bestimmung von Alkenal-2,4-Dinitrophenylhydrazonen durch HPLC durch Zugabe von Phosphorsäure verwendet. Es produziert, um ein einzelnes Diastereomer des Tetrahydronaphthalin-Derivats unter UV-Bestrahlung zu ergeben.
Löslichkeit
Löslich in Tetrachlorkohlenstoff, Ethanol, Ethylether, Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Luft und Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 529-20-4
Summenformel C8H8O
Molekulargewicht (g/mol) 120.151
MDL-Nummer MFCD00003338
InChI-Schlüssel BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolualdehyde, 2-tolualdehyde, 2-formyltoluene, o-toluylaldehyde, o-toluic aldehyde, o-tolylaldehyde, o-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-benzaldehyde, o-methylbenazldehyde
PubChem CID 10722
ChEBI CHEBI:27434
IUPAC-Name 2-Methylbenzaldehyd
SMILES CC1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Tolualdehyde
Namenshinweis Stabilized with 0.1% hydroquinone
Schmelzpunkt -35°C
Dichte 1.037
Siedepunkt 199°C to 200°C
Flammpunkt 67°C (152°F)
Geruch Almond-like
Brechungsindex 1.547
Menge 25 g
Beilstein 605841
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,9527
Löslichkeitsinformationen Soluble in carbon tetrachloride,ethanol,ethyl ether,benzene. Not miscible in water.
Formelmasse 120.15
Reinheit (%) 98%