Learn More
o-Tolidine solution, for spectrophotometric det. of Au, Cl, according to Ellms-Hauser, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15607400 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15607400 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15607400 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 89584500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
for spectrophotometric det. of Au, Cl, according to Ellms-Hauser
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Tolidine solution
Namenshinweis for spectrophotometric det. of Au, Cl, according to Ellms-Hauser
CAS 119-93-7, 7732-18-5, 7647-01-0
Summenformel C14H16N2
Strukturformel C14H16N2
MDL-Nummer MFCD00014773
UN-Nummer UN1789
Beilstein 2210640
Dichte 1.015 g/cm3
Synonym o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-tolidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine
InChI-Schlüssel NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=CC=C1N)C1=CC=C(N)C(C)=C1
IUPAC-Name 3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
Molekulargewicht (g/mol) 212.30
PubChem CID 8413
ChEBI CHEBI:34320
Formelmasse 212.29
Güte Spectrophotometry
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mL