Learn More
O-Tolidine Solution, Ellms Hauser, Chem Lab™
Artikelnummer. 11959192
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11959192 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11959192 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL02.0501.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00 CHF
    46.77 CHF / 1 Liter
    Sparen 78.23 CHF
    62% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 119-93-7
Summenformel C14H16N2
Menge 1 L
Synonym o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine, 3,3'-tolidine
InChI-Schlüssel NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 212.30
PubChem CID 8413
ChEBI CHEBI:34320
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ellm's Hauser reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Tolidine, Hydrochloric acid