Learn More
O-Tolidindihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30455649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455649 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455649 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT733885500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 612-82-8
Summenformel C14H16N2 . 2HCl
Molekulargewicht (g/mol) 285.2
IUPAC-Name 4-(4-Amino-3-methylphenyl)-2-methylanilin;dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.Cc1cc(ccc1N)c2ccc(N)c(C)c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Tolidine Dihydrochloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H16N2.2ClH/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
Formelmasse 284.0847