Learn More
O-Tolidin-Dihydrochlorid, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 449665000
Additional Details : CAS : 612-82-8 Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Menge 500g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15274248
  • 397.20 CHF / 500 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 17-04-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
612-82-8
285.2
3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
4-(4-Amino-3-methylphenyl)-2-methylanilin;dihydrochlorid
C14H16N2·2HCl
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
108938
CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Spezifikation
o-Tolidine dihydrochloride
Authentic
130.0°C
612-82-8
15,9675
Passes test
CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
285.2
285.2
0.1% max.
0.1% max
500g
C14H16N2·2HCl
3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
4-(4-Amino-3-methylphenyl)-2-methylanilin;dihydrochlorid
108938
ACS Reagenz