Learn More
o-Tolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483428 100 g 100 Gramm
11473428 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17837.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 119-93-7 | C14H16N2 | 212.296 g/mol
O-Tolidine is widely used in dye production. It is particularly used in textile, leather and paper industries. It can be used as an indicator in analytical, clinical and forensic chemistry. It is utilized for the determination of gold and chlorine level in swimming pool water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Tolidin wird häufig in der Farbstoffproduktion verwendet. Es wird insbesondere in der Textil-, Leder- und Papierindustrie eingesetzt. Es kann als Indikator in der analytischen, klinischen und forensischen Chemie verwendet werden. Es wird zur Bestimmung des Gold- und Chlorgehalts im Schwimmbadwasser verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-93-7
Summenformel C14H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 212.296
MDL-Nummer MFCD00014773
InChI-Schlüssel NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-tolidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine
PubChem CID 8413
ChEBI CHEBI:34320
IUPAC-Name 4-(4-Amino-3-methylphenyl)-2-methylanilin
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Tolidine
Schmelzpunkt 128°C to 132°C
Siedepunkt 300°C to 301°C
Flammpunkt 244°C (471°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,9514
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 212.3
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Tolidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.