Learn More
o-Thiocresol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498700
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498700 100 g 100 Gramm
11470627 5 g 5 Gramm
11480627 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498700 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22460.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 137-06-4 | C7H8S | 124.20 g/mol
o-Thiocresol is used as a thiol for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
o-Thiocresol wird als Thiol in der Proteomikforschung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Äther und Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-06-4
Summenformel C7H8S
Molekulargewicht (g/mol) 124.20
MDL-Nummer MFCD00004838
InChI-Schlüssel LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-toluenethiol, o-thiocresol, 2-methylthiophenol, 2-thiocresol, 2-toluenethiol, o-tolyl mercaptan, o-mercaptotoluene, o-methylthiophenol, o-methylbenzenethiol, benzenethiol, 2-methyl
PubChem CID 8712
IUPAC-Name 2-Methylbenzolthiol
SMILES CC1=CC=CC=C1S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Thiocresol
Schmelzpunkt 10°C to 12°C
Dichte 1.054
Siedepunkt 195°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Brechungsindex 1.58
Menge 100 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 774068
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,9325
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether and ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 124.21
Reinheit (%) 98%