Learn More
o-tert-Butyl-p-kresol, TRC
Artikelnummer. 30340480
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340480 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340480 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69092550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-tert-Butyl-4-methylphenol
CAS 2409-55-4
Summenformel C11 H16 O
Menge 50 g
Synonym 2-(1,1-Dimethylethyl)-4-methylphenol, 2-tert-Butyl-4-cresol, 2-tert-Butyl-4-methylphenol, 4-Methyl-2-(1,1-dimethylethyl)phenol
InChI-Formel InChI=1S/C11H16O/c1-8-5-6-10(12)9(7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
SMILES Cc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
IUPAC-Name 2-tert-Butyl-4-methylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 164.24
Formelmasse 164.1201