Learn More
O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-beta-Homotyrosin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468757 250 mg 250 Milligramm
15458757 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52192.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 219967-69-8 | C29H31NO5 | 473.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 219967-69-8
Summenformel C29H31NO5
Molekulargewicht (g/mol) 473.57
MDL-Nummer MFCD01862862
InChI-Schlüssel FKUBPXDMQFEPGP-CYLJNIGPNA-N
Synonym fmoc-l-beta-homotyrosine otbu, fmoc-o-t-butyl-l-beta-homotyrosine, fmoc-o-tert-butyl-l-beta-homotyrosine, fmoc-beta-homotyr tbu-oh, 3s-4-4-tert-butoxy phenyl-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, ambotzfaa6770, fmoc-homotyr tbu-oh, fmoc-beta-homotyr otbu-oh, tmba037, 3s-3-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-4-4-2-methylpropan-2-yl oxy phenyl butanoic acid
PubChem CID 2761556
SMILES CC(C)(C)OC1=CC=C(CC[C@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-beta-homotyrosine
Menge 250 mg
Beilstein 8236890
IUPAC-Name (3S)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]phenyl]butansäure
Formelmasse 473.57
Reinheit (%) 95%