missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-beta-Homoserin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7034382
104.49 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
203854-51-7
C23H27NO5
397.471
MFCD01862865
SKYFRYZPXHNPOK-OAHLLOKOSA-N
fmoc-beta-hoser tbu-oh, fmoc-o-t-butyl-l-beta-homoserine, fmoc-l-beta-homoserine otbu, r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy butanoic acid, 3r-4-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, ambotzfaa6740, fmoc-hoser tbu-oh, fmoc-??-hoser tbu-oh, fmoc-beta-homoser tbu-oh, fmoc-i 2-hoser tbu-oh
2761544
(3R)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]butansäure
CC(C)(C)OCC(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
203854-51-7
C23H27NO5
397.471
MFCD01862865
SKYFRYZPXHNPOK-OAHLLOKOSA-N
fmoc-beta-hoser tbu-oh, fmoc-o-t-butyl-l-beta-homoserine, fmoc-l-beta-homoserine otbu, r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy butanoic acid, 3r-4-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, ambotzfaa6740, fmoc-hoser tbu-oh, fmoc-??-hoser tbu-oh, fmoc-beta-homoser tbu-oh, fmoc-i 2-hoser tbu-oh
2761544
(3R)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]butansäure
CC(C)(C)OCC(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-beta-homoserine
Schmelzpunkt 96°C to 98°C
Menge 250 mg
Beilstein 8014825
Formelmasse 397.47
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'