Learn More
O-tert-Butyl-L-Serin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15430709 1 g 1 Gramm
15440709 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430709 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63812.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 18822-58-7 | C7H15NO3 | 161.201 g/mol
O-tert-Butyl-L-serine tert-butyl ester hydrochloride is a protected L-serine used in peptide synthesis, e.g. synthesis of glycopeptides and lipopeptides and preparation of amino-phospholipids. O-tert-Butyl-L-serine (Ser(TBU-OH), a serine hydroxyl protected amino acid, is used in SPPS such as the synthesis of tailed cyclic RGD peptides to prevent glutarimide formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-tert-Butyl-L-Serin-tert-Butylester-Hydrochlorid ist ein geschütztes L-Serin, das in der Peptidsynthese verwendet wird, z. B. Synthese von Glykopeptiden und Lipopeptiden und Vorbereitung von Amino-Phospholipiden. O-tert-Butyl-L-Serin (Ser(TBU-OH), eine Serinhydroxyl-geschützte Aminosäure, wird in SPPS verwendet, wie beispielsweise bei der Synthese von zyklischen RGD-Peptiden, um die Bildung von Glutarimid zu verhindern.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Licht und Wärme fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18822-58-7
Summenformel C7H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 161.201
MDL-Nummer MFCD00066088
InChI-Schlüssel DDCPKNYKNWXULB-YFKPBYRVSA-N
Synonym h-ser tbu-oh, o-tert-butyl-l-serine, o-t-butyl-l-serine, s-2-amino-3-tert-butoxy propanoic acid, l-serine, o-1,1-dimethylethyl, 2s-2-amino-3-tert-butoxy propanoic acid, 2s-2-amino-3-2-methylpropan-2-yl oxy propanoic acid, ser tbu-oh, h-ser but-oh
PubChem CID 7004940
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]propansäure
SMILES CC(C)(C)OCC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-tert-Butyl-L-serine
Schmelzpunkt 220°C (decomposition)
Farbe Weiß
Beilstein 2500118
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 1 g
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver