Learn More
O-tert-Butyl-L-Serin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10361380 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10361380 1 g 1 Gramm
10814341 5 g 5 Gramm
10068359 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10361380 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 434880010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18822-58-7 | C7H15NO3 | 161.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18822-58-7
InChI-Schlüssel DDCPKNYKNWXULB-YFKPBYRVSA-N
Synonym h-ser tbu-oh, o-tert-butyl-l-serine, o-t-butyl-l-serine, s-2-amino-3-tert-butoxy propanoic acid, l-serine, o-1,1-dimethylethyl, 2s-2-amino-3-tert-butoxy propanoic acid, 2s-2-amino-3-2-methylpropan-2-yl oxy propanoic acid, ser tbu-oh, h-ser but-oh
PubChem CID 7004940
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]propansäure
SMILES CC(C)(C)OCC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-tert-Butyl-L-serine
Schmelzpunkt 225.2°C to 228.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H15NO3
Menge 1 g
Spezifische Drehung − 15.50
Molekulargewicht (g/mol) 161.2
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver