Learn More
O-(tert-Butyl)hydroxylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051644 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10051644 1 g Glasflasche 1 Gramm
10143144 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10051644 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 399680010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 39684-28-1 | C4H11NO·HCl | 125.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39684-28-1
Summenformel C4H11NO·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 125.6
InChI-Schlüssel ZBDXGNXNXXPKJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tert-butyl hydroxylamine hydrochloride, o-tert-butylhydroxylamine hydrochloride, o-t-butylhydroxylamine hydrochloride, tert-butoxyamine hydrochloride, o-tert-butyl hydroxylaminehydrochloride, hydroxylamine, o-1,1-dimethylethyl-, hydrochloride, soyheadhmuup@, o-tert-butylhydroxylamine hcl, pubchem19621, t-butoxyamine hydrochloride
PubChem CID 2777906
IUPAC-Name O-tert-Butylhydroxylamin;Hydrochlorid
SMILES CC(C)(C)ON.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 155.0°C
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.5% (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CONH2·HCl
Menge 1 g
Formelmasse 125.6
Reinheit (%) 99%