Learn More
O-Terphenyl, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | o-Terphenyl |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)17-13-7-8-14-18(17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H |
| Formelmasse | 230.1096 |